Orders LinkContactUsLinkComponent
Microspatole doppie, rigide
130 mm, 6 mm
  RSGA836.130
 :   RSG
Microspatole doppie, rigide
  RSGA836.130
 :  RSG
Microspatole doppie, rigide
Microspatole doppie, rigide
130 mm, 6 mm
SFr. 29.10
1 * 5 ST
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Larghezza lama:
    6 mm