Microspatole doppie, rigide
150 mm, 6 mm
Codice catalogo RSGA836.150
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:6 mm