Pinze
Pinzette, qualità premium, Curve, appuntite, 200 mm
RSGA014.200
: RSG
Stainless steel 1,4301.
- Tipo:Curve, appuntite
- Descrizione:Pinzette, qualità premium
- Lunghezza:200 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals