Pinze
Pinzette, qualità premium, Curve, appuntite, 115 mm
Catalog # RSGA014.115
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 1,4301.
Specifications
- Tipo:Curve, appuntite
- Descrizione:Pinzette, qualità premium
- Lunghezza:115 mm