Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 150 mm, 18/22 mm
Codice catalogo 231-0554
Nome del fornitore:   RSG
Pharmacist's spatulas
Codice catalogo 231-0554
Nome del fornitore:  RSG
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 150 mm, 18/22 mm
Price
140.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle.
  • Available with flexible blade (Remanit 4310) or with hardened blade (INOX 4034)
  • 75 to 150 mm: conical blade
Specifiche
  • Descrizione:
    Hardened blade
  • Larghezza lama:
    18/22 mm
  • Lunghezza lama:
    150 mm