Microspatole doppie, rigide
130 mm, 3 mm
Codice catalogo RSGA833.130
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Larghezza lama:3 mm