Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
40 mm, 250 mm, 350 mm
Codice catalogo RSGA701.235
Nome del fornitore:   RSG
Instrument trays, rectangular
Codice catalogo RSGA701.235
Nome del fornitore:  RSG
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
40 mm, 250 mm, 350 mm
Price
134.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Documents
Specifiche
  • Larghezza:
    250 mm
  • Altezza:
    40 mm
  • Lunghezza:
    350 mm