Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
20 mm, 120 mm, 200 mm
Codice catalogo RSGA701.220
Nome del fornitore:   RSG
Instrument trays, rectangular
Codice catalogo RSGA701.220
Nome del fornitore:  RSG
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
20 mm, 120 mm, 200 mm
Price
SFr. 48.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Documents
Specifiche
  • Larghezza:
    120 mm
  • Altezza:
    20 mm
  • Lunghezza:
    200 mm