Orders LinkContactUsLinkComponent
Bacinelle
Bacinelle
Set, 90/115/120 mm, 175/217/245 mm
Codice catalogo 216-1249
Nome del fornitore:   RSG
Bacinelle
Codice catalogo 216-1249
Nome del fornitore:  RSG
Bacinelle
Bacinelle
Set, 90/115/120 mm, 175/217/245 mm
Price
90.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
  • Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
  • Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
  • Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
Informazioni per l'ordine: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
Specifiche
  • Ø est:
    175/217/245 mm
  • Capacità:
    Set
  • Altezza:
    90/115/120 mm
  • Seq:
    10