Sessole chimiche
300 ml, 250 mm
Codice catalogo RSGA748.250
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
These chemical scoops are made from aluminium.
Documents
RSGA748.265_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:300 ml
- Lunghezza:250 mm
- Seq:04



