Sessole chimiche
410 ml, 265 mm
Codice catalogo RSGA748.265
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
These chemical scoops are made from aluminium.
Documents
RSGA748.265_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Capacità:410 ml
- Lunghezza:265 mm
- Seq:05



