Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sessole chimiche

650 ml, 310 mm
Catalog # RSGA748.310
Supplier:   RSG
Sessole chimiche
Catalog # RSGA748.310
Supplier:  RSG
Sessole chimiche
Sessole chimiche

650 ml, 310 mm

Price
SFr. 40.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These chemical scoops are made from aluminium.

Specifications
  • Capacità:
    650 ml
  • Lunghezza:
    310 mm
  • Seq:
    06