Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

1870 ml, 400 mm
Codice catalogo RSGA748.400
Nome del fornitore:   RSG
Sessole chimiche
Codice catalogo RSGA748.400
Nome del fornitore:  RSG
Sessole chimiche
Sessole chimiche

1870 ml, 400 mm

Price
SFr. 88.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These chemical scoops are made from aluminium.

Documents

Specifiche
  • Capacità:
    1870 ml
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Seq:
    08