Bacinelle
400 ml, 45 mm, 155 mm
Catalog # 216-2022
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
- Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
- Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
- Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
Ordering information: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
Specifications
- Ø est:155 mm
- Capacità:400 ml
- Altezza:45 mm
- Seq:02