Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
E6000, 6000, 100 mL
Codice catalogo HAAK082-5046
Nome del fornitore:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Codice catalogo HAAK082-5046
Nome del fornitore:  HAAKE
Numero CAS:  
Test fluids for viscometers
E6000, 6000, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 199.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Caution: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
  • Tipo:
    E6000
  • Viscosità:
    6000
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..