Accessori
Guida di luce flessibile a un braccio (Lר = 5,6×1000 mm)
ZEIS4170699001000
: ZEISS
- Descrizione:Guida di luce flessibile a un braccio (Lר = 5,6×1000 mm)
- Seq:07
- Cat. No.:ZEIS4170699001000
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals