Reference electrodes, ScienceLine
Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 2820+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 12×120 mm
SCOI1070044
Reference electrodes with glass shaft.
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:B 2820+ Ag/AgCl
- Descrizione:Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:0 - 14