Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
70 mm, 19 mm, 0,8 mm
  SCERB407019000812
Test tubes, flat bottom
  SCERB407019000812
Test tubes, flat bottom
70 mm, 19 mm, 0,8 mm
SFr. 67.80
1 * 100 ST
  • Ø est:
    19 mm
  • Spessore parete:
    0,8 mm
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Seq:
    06