Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes, 3,5 ml, 10 mm, Vetro ottico
Codice catalogo HACHLZP045
Nome del fornitore:   Hach
Sample cuvettes
Codice catalogo HACHLZP045
Nome del fornitore:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Sample cuvettes, 3,5 ml, 10 mm, Vetro ottico
Price
SFr. 231.00
Log in per disponibilità
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifiche
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Volume:
    3,5 ml
  • Materiale finestra:
    Vetro ottico
  • Descrizione:
    Sample cuvettes
  • Seq:
    07