Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
1,5 ml, Conical bottom, trasparente, with side label, PP, screw cap with attachment loop, Sterili
Codice catalogo BZYM710062
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Sample tubes
Codice catalogo BZYM710062
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Sample tubes
1,5 ml, Conical bottom, trasparente, with side label, PP, screw cap with attachment loop, Sterili
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
With or without screw caps.
Specifiche
  • Sterilità:
    Sterili
  • Tipo:
    screw cap with attachment loop
  • Capacità:
    1,5 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    with side label
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    19
  • Fondo:
    Conical bottom