Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
2,0 ml, Conical bottom, ambra, with side label, PP
Codice catalogo BZYM710012
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Sample tubes
Codice catalogo BZYM710012
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Sample tubes
2,0 ml, Conical bottom, ambra, with side label, PP
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
With or without screw caps.
Specifiche
  • Capacità:
    2,0 ml
  • Colore:
    ambra
  • Descrizione:
    with side label
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    10
  • Fondo:
    Conical bottom