Sample tubes
2,0 ml, Conical bottom, trasparente, with side label, PP
Codice catalogo BZYM710011
Marketsource
Nome del fornitore: BIOZYM
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
With or without screw caps.
Specifiche
- Capacità:2,0 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:with side label
- Materiale:PP
- Seq:09
- Fondo:Conical bottom