SPE columns, CHROMABOND® C8
Cartuccia, C8, PP, 60 Å, 45 µm, >210 mg
Codice catalogo MANA731808
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Vai a
Product Details & Documents
CHROMABOND® C8 is an octyl modified silica phase for SPE.
- Slightly more polar than C18 phase
- Hydrophobic and more pronounced secondary interactions with polar compounds
- Suitable for slight nonpolar and polar substances
Recommended for polar pesticides and PCBs.
Specifiche
- Formato della colonna:Cartuccia
- Dimensioni particelle:45 µm
- Dimensioni pori:60 Å
- Seq:08
- Peso letto:>210 mg
- Colonna:PP
- Fase:C8
- Cat. No.:MANA731808
- Area superficiale:500 m²/g
- Carico di carbonio:8%
- Range di pH:2 - 8
- Con endcapping:No