Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® C8
C8, Vetro, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg
Codice catalogo MANA730024G
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® C8
Codice catalogo MANA730024G
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® C8
SPE columns, CHROMABOND® C8
C8, Vetro, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg
Price
262.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 30 ST
Product Details & Documents
CHROMABOND® C8 is an octyl modified silica phase for SPE.
  • Slightly more polar than C18 phase
  • Hydrophobic and more pronounced secondary interactions with polar compounds
  • Suitable for slight nonpolar and polar substances
Recommended for polar pesticides and PCBs.
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    45 µm
  • Dimensioni pori:
    60 Å
  • Capacità:
    6 ml
  • Seq:
    06
  • Peso letto:
    500 mg
  • Colonna:
    Vetro
  • Fase:
    C8
  • Cat. No.:
    MANA730024G
  • Area superficiale:
    500 m²/g
  • Carico di carbonio:
    8%
  • Range di pH:
    2 - 8
  • Con endcapping:
    No