SPE columns, CHROMABOND® C8
C8, PP, 60 Å, 45 µm, 3 ml, 200 mg
MANA730022
CHROMABOND® C8 is an octyl modified silica phase for SPE.
- Slightly more polar than C18 phase
- Hydrophobic and more pronounced secondary interactions with polar compounds
- Suitable for slight nonpolar and polar substances
Recommended for polar pesticides and PCBs.
- Dimensioni particelle:45 µm
- Dimensioni pori:60 Å
- Capacità:3 ml
- Seq:02
- Peso letto:200 mg
- Colonna:PP
- Fase:C8
- Cat. No.:MANA730022
- Area superficiale:500 m²/g
- Carico di carbonio:8%
- Range di pH:2 - 8
- Con endcapping:No
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..