Orders LinkContactUsLinkComponent
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo APPCA1553.0500
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Base materials
Codice catalogo APPCA1553.0500
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 189.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Components of many microbiological growth media.
  • Store in a dry place
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
  • Descrizione:
    Tryptone Biochemica