Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 500 mL
Codice catalogo A3846.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Codice catalogo A3846.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Used for the purification of oligonucleotides.
CAS No.: 5204-74-0
Molecular Formula: C₆H₁₅N · CH₃COOH
Formula Weight: 161,24 g/mol
Density: 1,001 (at 20 °C)
Physical Form: Liquid
Non-volatile Matter: Max. 0,01%
Storage Temperature: Ambient
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0
- Cat. No.:A3846.0500
- CAS No.:5204-74-0