Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricina
5 kg
  A1085.5000
Tricina
  A1085.5000
 :  5704-04-1
Tricina
5 kg
 :  5704-04-1
SFr. 2’520.00
1 * 5 kg
 :  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  •  :5704-04-1
  •  :(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  •  :MFCD00004277
  •  :179.17 g/mol
  •  :13,09724
  •  :187 °C
  •  :1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  •  :Ambiente
  •  :227-193-6
  • Conf:
    5 kg