L(+)-Serina
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
- Numero CAS:56-45-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- Numero MDL:MFCD00064224
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- IndexMerck:14,00846
- Punto di ebollizione:259 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:215…225 °C
- Densità:1,6 g/cm³ (22 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-274-3
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



