Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Enzimi
Pancreatin
Pancreatin
Bottiglia di vetro, 500 g
A0585.0500
:
PanReac AppliChem
Pancreatin
A0585.0500
:
PanReac AppliChem
:
Pancreatin
Bottiglia di vetro, 500 g
:
SFr. 292.00
1 * 500 g
-
+
Tipo di conf.:
Bottiglia di vetro
Conf:
500 g
Cat. No.:
A0585.0500
Nome dell'enzima:
Pancreatin
Condizioni di conservazione:
Refrigerator
CAS No.:
8049-47-6
n-Decano ≥95%, GPR RECTAPUR®
#: 87028.320
: VWR Chemicals
Sodio solfito, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
#: 1.06657.0500
: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
#: 1.06498.5000
: Merck