Sodio azide
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Sodio azide
Codice catalogo APPCA1430.0100
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS: 26628-22-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sodium triazide
- Numero CAS:26628-22-8
- Formula:NaN₃
- Numero MDL:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- IndexMerck:13,08653
- Punto di fusione:275 °C
- Densità:1,85 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g