Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 5 g
  A2084.0005
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
  A2084.0005
 :  70-18-8
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 5 g
 :  70-18-8
SFr. 49.50
1 * 5 g
 :  L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
  •  :70-18-8
  •  :C₁₀H₁₇N₃O₆S
  •  :MFCD00065939
  •  :307.33 g/mol
  •  :13,04488
  •  :185…195 °C
  •  :1,475 g/cm³ (20 °C)
  •  :Refrigerata
  •  :200-725-4
Documents
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.