Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Glutammina
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo A1420.0250
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
L(+)-Glutammina
Codice catalogo A1420.0250
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  56-85-9
L(+)-Glutammina
L(+)-Glutammina
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  56-85-9
Price
185.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
  • Numero CAS:56-85-9
  • Formula:C₅H₁₀N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00008044
  • Molecular Weight:146.15 g/mol
  • IndexMerck:13,04484
  • Punto di ebollizione:355 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:185…186 °C
  • Densità:1,5326 g/cm³ (130 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-292-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g
Specifiche