Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicina solfato | Avantor
Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A1492.0025
Salute
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Gentamicina solfato
Codice catalogo A1492.0025
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  1405-41-0
Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1405-41-0
Price
SFr. 163.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • Numero CAS:1405-41-0
  • Numero MDL:MFCD00270181
  • IndexMerck:13,04403
  • Punto di fusione:218…237 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:215-778-9
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g