D(+)-Galattosio
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo A1131.1000
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numero CAS:59-23-4
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,04356
- Punto di ebollizione:527 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:163…169 °C
- Densità:1,5 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-416-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg