D-Cicloserina
Glass bottle for solids, 5 g
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numero CAS:68-41-7
- Formula:C₃H₆N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00005353
- Molecular Weight:102.09 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
- EINECS:200-688-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g