Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicina
Colchicina
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo A4082.0005
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Colchicina
Codice catalogo A4082.0005
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  64-86-8
Colchicina
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  64-86-8
Price
520.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • Numero CAS:64-86-8
  • Formula:C₂₂H₂₅NO₆
  • Numero MDL:MFCD00078484
  • Molecular Weight:399.44 g/mol
  • IndexMerck:12,02536
  • Punto di fusione:154…156 °C
  • Densità:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g