Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Codice catalogo A4892.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)