Agarosio
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo A2114.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:9012-36-6
- Numero MDL:MFCD00081294
- Punto di fusione:60…90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-731-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
- Cat. No.:A2114.0500