Agar
5 kg
Codice catalogo APPCA0949.5000
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Agar Agar
- Numero CAS:9002-18-0
- Numero MDL:MFCD00081288
- IndexMerck:13,00184
- Punto di fusione:90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
- Conf:5 kg