Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo APPCA0949.0500
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Agar
Codice catalogo APPCA0949.0500
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  9002-18-0
Price
SFr. 268.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Agar Agar
  • Numero CAS:9002-18-0
  • Numero MDL:MFCD00081288
  • IndexMerck:13,00184
  • Punto di fusione:90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g