Scoops
400 mm, 160 mm, bianco
Codice catalogo SCRW4280400
Nome del fornitore: SCHROEDER WILESCO
Vai a
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifiche
- Larghezza:160 mm
- Colore:bianco
- Lunghezza:400 mm
- Seq:05