Scoops
350 mm, 120 mm, bianco
Codice catalogo SCRW4280350
Nome del fornitore: SCHROEDER WILESCO
Vai a
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifiche
- Larghezza:120 mm
- Colore:bianco
- Lunghezza:350 mm
- Seq:04