Agar
Glass bottle for solids, 500 g
MOBO12112-05
Marketsource
: MO BIO
: 9002-18-0
: Agar Agar
- :9002-18-0
- :MFCD00081288
- :13,00184
- :90 °C
- :Ambiente
- :232-658-1
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals