Orders LinkContactUsLinkComponent
Base materials
Base materials
Tryptone pancreatic digest of casein, 5 kg
Codice catalogo MOBO12111-5
Marketsource
Nome del fornitore:   MO BIO
Base materials
Codice catalogo MOBO12111-5
Nome del fornitore:  MO BIO
Marketsource
Numero CAS:  
Base materials
Tryptone pancreatic digest of casein, 5 kg
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Bacteriological grade enzymatic digest of casein.
  • BSE free
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 kg
  • Descrizione:
    Tryptone pancreatic digest of casein