Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo MOBO15001-1000
Marketsource
Nome del fornitore: MO BIO
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo MOBO15001-1000
Nome del fornitore: MO BIO
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)