Panni, strofinacci KIMTECH Prep*
Rotolo, blu, 380×340 mm, 1 rotolo da 500 panni
Codice catalogo 115-2222
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Vai a
Product Details & Documents
Panni resistenti e a basso rilascio di fibre per l'uso prolungato in operazioni di pulizia con prodotti chimici e solventi. Ideali per stampa, applicazioni pre e post verniciatura, produzione di vetro e apparecchiature, manutenzione di motori.
- In PP, riutilizzabili
- Ideali per la rimozione di oli e grassi
- Resistenti ad acidi, basi e solventi
- Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colore: blu
Specifiche
- Confezione:1 rotolo da 500 panni
- Colore:blu
- Descrizione:Rotolo
- L×L:380×340 mm