Fmoc-Pro-OH
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo BACE4003150.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Fmoc-Pro-OH
Codice catalogo BACE4003150.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 71989-31-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
- Numero CAS:71989-31-6
- Formula:C₂₀H₁₉NO₄
- Numero MDL:MFCD00037122
- Molecular Weight:337.38 g/mol
- EINECS:276-259-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



