Boc-D-Pro-OH
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo BACE4000664.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Boc-D-Pro-OH
Codice catalogo BACE4000664.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 37784-17-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
- Numero CAS:37784-17-1
- Formula:C₁₀H₁₇NO₄
- Numero MDL:MFCD00063226
- Molecular Weight:215.25 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



