Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Boc-D-Pro-OH

Boc-D-Pro-OH

Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BACE4000664.0005
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
Boc-D-Pro-OH
Codice catalogo BACE4000664.0005
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  37784-17-1
Boc-D-Pro-OH

Glass bottle for solids, 5 g

Numero CAS:  37784-17-1
Price
153.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
  • Numero CAS:37784-17-1
  • Formula:C₁₀H₁₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063226
  • Molecular Weight:215.25 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..